Läs mer
Thermo Scientific™ Sorvall™ MTX 150 mikro-ultracentrifug
Produktkod. 12171680 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Elektriska krav:
220 V 50/60 Hz
230 V 50/60 Hz
Beskrivning:
Sorvall MTX 150 Mikro-ULtracentrifug
Förpackningsstorlek:
Varje
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Produktkod. 12171680
Brand: Thermo Scientific™ 46963AVL
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Maximera produktiviteten med extremt snabba accelerationshastigheter som når 150 000 rpm på bara 80 sekunder.
Maximera produktiviteten med imponerande accelerationshastigheter som når 150 000 rpm på bara 80 sekunder med Thermo Scientific™ Sorvall™ MTX 150 mikro-ultracentrifug. Nästan varje separation är inom räckhåll med RCF över 1 048 000 x g. Denna mikro-ultracentrifug erbjuder kraftfull separationsteknik i en tyst, kompakt, lättanvänd bänkdesign som kombinerar avancerad funktionalitet, rotorhantering och kontrollerad åtkomst i ett fotavtryck som är 20 % mindre än andra bänkmodeller.
Nyckelfunktioner:
  • Enkel men kraftfull och tillförlitlig drift för enkel rotorbelastning, instrumentinställning och instrumentmanövrering
  • Visuell rörvågaring för ökad användarvänlighet
  • USB-port för anslutning till ett minne, underlättar utmatning av driftdata i CSV-format
  • Toppmodern, användarvänlig LCD-pekskärm
Självlåsande rotorsystem:
  • Fäster automatiskt rotorn till drivaxeln
  • Eliminerar behovet av att manuellt säkra rotorn, vilket underlättar rotorinstallationen och ökar säkerheten
Snabb acceleration och retardation:
  • Enkel men kraftfull och pålitlig drift för enkel rotorbelastning samt instrumentuppställning och drift
  • Kortare totala snurrtider
Beställningsinformation:
För att tillgodose hela utbudet av små volymbearbetningsapplikationer, rymmer Sorvall MTX-serien rör från 0,2 till 30 ml med ett urval av rotorer såsom rotorer med fast vinkel, rotorer med svängande skopor och vertikala rotorer. Rotorer och adaptrar säljs separat.
Rekommenderas för:
  • Virus (HIV, SRSV, rotavirus)
  • Cellulära organeller (ribosomer, mitokondrier, mikrosomer)
  • Lipoproteiner
  • Nanopartiklar
  • Nukleinsyror
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Max. Hastighet 150,000 rpm
Max. RCF 1,048,680 x g
Elektriska krav 230 V 50/60 Hz
Profil (acceleration/bromsning) 9/9, broms av 9/9, broms av
Typ Bänkcentrifug
Kylt Ja
Amperage 6 A
Kontrollhastighetsnoggrannhet ±50 rpm
Värmeeffekt 0.7 kW
Höjd (engelska) Exteriör 16,1 tum
Höjd (metrisk) Exteriör 40.8 cm
Bullernivå <45 dBA
Typ av kylsystem Solid-state termoelektrisk kylning
Bredd (engelska) Exteriör 23,2 tum
Bredd (metrisk) Exteriör 59 cm
Djup (metrisk) Exteriör 58.2 cm
Beskrivning Sorvall MTX 150 Mikro-ULtracentrifug
Certifikat och efterlevnad IEC61010-2-020, EN61326-1 2006, GMP/GLP Dataöverensstämmelse och hantering: Erbjuder spårbarhet och kvalitetskontroll för biofarmaceutiska bearbetningsbehov. cCSAus, CE
Kapacitet 6 x 30 ml (med S50A-rotor) eller 4 x 7 ml (med S50-ST-rotor)
Fas Enkel
Mått (HWD) 16,1 x 23,2 x 22,9 tum (40,8 x 59 x 58,2 cm)
Nettovikt 213 lb. (97 kg)
Programlagring 20, vardera med upp till 9 steg
Standarder cCSAus, CE, IEC61010-2-020, EN61326-1 2006
Temperaturområde 0 °C till 40 °C
Produktlinje Sorvall
Omgivningstemperatur Driftområde 5 °C till 35 °C