Läs mer
Thermo Scientific™ Sorvall™ MTX 150 mikro-ultracentrifug
Produktkod. 16873343 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Elektriska krav:
220 V 50/60 Hz
230 V 50/60 Hz
Beskrivning:
Sorvall MTX 150 Mikro-ULtracentrifug
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Elektriska krav Beskrivning unitSize
16873343 220 V 50/60 Hz Sorvall MTX 150 Mikro-ULtracentrifug -
17702669 230 V 50/60 Hz Sorvall MTX 150 Mikro-ULtracentrifug -
12171680 230 V 50/60 Hz Sorvall MTX 150 Mikro-ULtracentrifug Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16873343 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 46962
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Maximera produktiviteten med extremt snabba accelerationshastigheter som når 150 000 rpm på bara 80 sekunder.
Maximera produktiviteten med imponerande accelerationshastigheter som når 150 000 rpm på bara 80 sekunder med Thermo Scientific™ Sorvall™ MTX 150 mikro-ultracentrifug. Nästan varje separation är inom räckhåll med RCF över 1 048 000 x g. Denna mikro-ultracentrifug erbjuder kraftfull separationsteknik i en tyst, kompakt, lättanvänd bänkdesign som kombinerar avancerad funktionalitet, rotorhantering och kontrollerad åtkomst i ett fotavtryck som är 20 % mindre än andra bänkmodeller.
Nyckelfunktioner:
  • Enkel men kraftfull och tillförlitlig drift för enkel rotorbelastning, instrumentinställning och instrumentmanövrering
  • Visuell rörvågaring för ökad användarvänlighet
  • USB-port för anslutning till ett minne, underlättar utmatning av driftdata i CSV-format
  • Toppmodern, användarvänlig LCD-pekskärm
Självlåsande rotorsystem:
  • Fäster automatiskt rotorn till drivaxeln
  • Eliminerar behovet av att manuellt säkra rotorn, vilket underlättar rotorinstallationen och ökar säkerheten
Snabb acceleration och retardation:
  • Enkel men kraftfull och pålitlig drift för enkel rotorbelastning samt instrumentuppställning och drift
  • Kortare totala snurrtider
Beställningsinformation:
För att tillgodose hela utbudet av små volymbearbetningsapplikationer, rymmer Sorvall MTX-serien rör från 0,2 till 30 ml med ett urval av rotorer såsom rotorer med fast vinkel, rotorer med svängande skopor och vertikala rotorer. Rotorer och adaptrar säljs separat.
Rekommenderas för:
  • Virus (HIV, SRSV, rotavirus)
  • Cellulära organeller (ribosomer, mitokondrier, mikrosomer)
  • Lipoproteiner
  • Nanopartiklar
  • Nukleinsyror
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Max. Hastighet 150,000 rpm
Max. RCF 1,048,680 x g
Kylt Ja
Amperage 6 A
Värmeeffekt 0.7 kW
Höjd (engelska) Exteriör 16,1 tum
Höjd (metrisk) Exteriör 40.8 cm
Bullernivå <45 dBA
Typ av kylsystem Solid-state termoelektrisk kylning
Bredd (engelska) Exteriör 23,2 tum
Bredd (metrisk) Exteriör 59 cm
Djup (metrisk) Exteriör 58.2 cm
Beskrivning Sorvall MTX 150 Mikro-ULtracentrifug
Certifikat och efterlevnad IEC61010-2-020, EN61326-1 2006, GMP/GLP Dataöverensstämmelse och hantering: Erbjuder spårbarhet och kvalitetskontroll för biofarmaceutiska bearbetningsbehov. cCSAus, CE
Kapacitet 6 x 30 ml (med S50A-rotor) eller 4 x 7 ml (med S50-ST-rotor)
Fas Enkel
Mått (HWD) 16,1 x 23,2 x 22,9 tum (40,8 x 59 x 58,2 cm)
Nettovikt 213 lb. (97 kg)
Programlagring 20, vardera med upp till 9 steg
Standarder cCSAus, CE, IEC61010-2-020, EN61326-1 2006
Produktlinje Sorvall
Omgivningstemperatur Driftområde 5 °C till 35 °C
Profil (acceleration/bromsning) 9/9, broms av 9/9, broms av
Elektriska krav 220 V 50/60 Hz
Hastighetskontroll noggrannhet ±50 rpm
Produkttyp Bänkcentrifug
Temperaturområde (metriskt) 0 °C till 40 °C