Läs mer
Thermo Scientific™ Sorvall™ ST 8 Small bänkcentrifug
Produktkod. 15135233
Change view
Elektriska krav:
230 V 50/60 Hz
Kylt:
Ja
Nej
Beskrivning:
Sorvall ST 8 Small bänkcentrifug
Sorvall ST 8R liten bänkcentrifug
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Elektriska krav Kylt Beskrivning
15135233 230 V 50/60 Hz Nej Sorvall ST 8 Small bänkcentrifug
15290436 230 V 50/60 Hz Ja Sorvall ST 8R liten bänkcentrifug
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15135233 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 75007201
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Möt utrymmes-, kliniska och forskningsrelaterade behov med den kompakta och innovativa Thermo Scientific™ Sorvall™ ST 8 små bänkcentrifugen. Rotorer och skopor säljs separat.
Tillgodose behoven av kliniska och forskningsprotokoll med Thermo Scientific™ Sorvall™ ST 8 centrifuger serie - finns som ventilerade och kylda modeller. En golvstående kylversion finns också (Sorvall ST 8 FR). De här centrifugerna ger exceptionell kapacitet i en kompakt design med ett smart, enkelt gränssnitt och flexibiliteten för att stödja många applikationer.
Nyckelfunktioner:
  • Säker, tryckknapp Thermo Scientific™ Autolås™ rotorbyte på mindre än tre sekunder ger problemfri rotorinstallation och borttagning och fri tillgång till kammaren för enkel rengöring.
  • Förseglingsalternativ för bioinneslutning, inklusive certifierade† ClickSeal™ lock erbjuder handskvänlig, enhandsmanövrering.
  • Centrifugen är tillverkad med kvalitetsmaterial, som ger bred kemikaliebeständighet med exceptionell styrka för hållbarhet och tillförlitlighet.
Fördelar:
  • Tyst prestanda (mindre än 61 dBA) ger en säker, stressfri miljö.
  • One-touch-drift med försparade protokoll och lösenordsskydd är tillgängligt.
  • Mycket synlig bakgrundsbelyst display ger enkel avläsning av parametrar i hela laboratoriet.
  • Centrifugen är handsk- och tvättmedelsvänlig.
  • Flerspråkiga instruktioner erbjuds på engelska, holländska, franska, tyska, italienska, ryska och spanska om programmering, körförhållanden, varningar och servicemeddelanden.
  • Centrifugen uppfyller de senaste kliniska och säkerhetsstandarderna, såsom UL, CE och IVD‡ .
Kliniska applikationer:
  • Kör upp till 24 x 5/7 ml blodrör åt gången i konfiguration med svängbar skopa
  • Har utökade programmeringsalternativ inklusive lösenordsskydd
  • Förenklar rengöring med autolås rotorbyte
  • Överensstämmer med de senaste kliniska och säkerhetsstandarderna
Forskningsapplikationer:
  • 8 x 50 ml rotorkapacitet för svängande skopor, fyra mikroplattor eller 30 filtreringskolonner för forskningsbehov
  • Autolås rotorbyte för applikationsflexibilitet - gå från 50 ml rör till en mikroplatta till mikrorör utan ansträngning
†Bioinneslutningscertifiering av Public Health laboratorieoratory Service, mikrobiology Services, Porton Down, Storbritannien
‡ IVD-kompatibel gällande direktiv 98/79/EC, om den används tillsammans med hematokritrotorn och dess tillbehör
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet 4 x 145 ml (TX-150), 6 x 50 ml (HIGHConic III)
Max. Hastighet 4 500 rpm (TX-150 rotor), 16 000 rpm (mikroClick 24 x 2 rotor)
Max. RCF 3 260 x g (TX-150 Rotor); 24 328 x g (mikroClick 24 x 2 Rotor)
Kylt Nej
Höjd (engelska) Exteriör 12,2 tum
Höjd (metrisk) Exteriör 31 cm
Längd (engelska) Exteriör 18,9 tum
Längd (metrisk) Exteriör 48 cm
Bullernivå <58 dB(A) (med TX-150 rotor); <61 dB(A) (med mikroClick 24 x 2 rotor)
Säkerhetsfunktioner Autolås rotorbytessystem, SMARTSpin ovågdetekteringssystem, certifierade ClickSeal bioinneslutningslock
Bredd (engelska) Exteriör 14,6 tum
Bredd (metrisk) Exteriör 37 cm
Wattal 310 w
Certifikat och efterlevnad IEC 61010-1, IEC 61010-2-020, IEC 61010-2-101, EN 61326-1; UL-listad / CE-märkt / IVD-kompatibel / Biocontainment certifierad av Public Health England, Porton Down, Storbritannien
Inkluderar ST 8 centrifug. (Rotorer och skopor säljs separat.)
Beskrivning Sorvall ST 8 Small bänkcentrifug
Elektriska krav 230 V 50/60 Hz
Controllertyp Mikroprocessor
Rotor ingår Nej
Mått (HWD) 12,2 x 14,6 x 18,9 tum (31 x 37 x 48 cm)
Drivsystem Direkt borstlös induktion
Programlagring 4 protokoll via direktåtkomstnyckel, med namngivningsalternativ och lösenordsskydd tillgängligt
Körtid 99 timmar. 59 min, kontinuerlig
Produktlinje Sorvall
Höjd (engelska) Exteriört lock öppet 26,8 tum
Profil (acceleration/bromsning) 2 (standard och mjuk)
Frekvens 50/60 Hz
Höjd (metrisk) yttre lock öppet 67 cm
Rotor TX-150
Spänning 230 V
Visa mer Visa mindre
NOTERA:
Rotorer och skopor måste köpas separat.