Läs mer
Thermo Scientific™ Sorvall ST1 Plus centrifuger serie
Beskrivning
ST1/ST1R Plus-seriens centrifuger levereras som standard med en lättanvänd knappsats och högkontrast LCD-display. Byt snabbt och säkert mellan 14 unika rotoralternativ med det verktygslösa Autolås rotorbytet. Denna kompakta centrifug har en kapacitet på upp till 1,6 l och kan snurra upp till 76 x 5/7 ml blodrör och 16 x 50 ml koniska rör med bioinneslutning och är idealisk för rutintillämpningar.
Enkel att använda:
- Intuitiva kontroller förenklar driften och ger detaljerad information om ett brett utbud av driftparametrar och processtatus för optimal prestanda.
- Modern industriell design stöder kontinuerlig förbättring av rotorbelastningsergonomi, användarsäkerhet och aktuella nödvändiga certifieringar
- Motoriserad lockspärr möjliggör en nedåtgående rörelse med ett finger för enklast stängning och låsning av centrifuglocket, även på höga bänkar.
Thermo Scientific™ Autolås™ III rotorsystem:
- Säkert låssystem möjliggör enkel tryckknappsinstallation och utbyte av rotorer.
- Systemet sparar tid när du växlar mellan applikationer.
- Enkel åtkomst till rotorkammaren ger snabb rengöring, en hälsosammare arbetsmiljö och längre livslängd.
Thermo Scientific™ ClickSeal™ skoptätningssystem:
- Bioinneslutningslösning tätar med ett snäpp; eliminerar skruvkork och komplicerade klämmor.
- Systemet har handskvänlig, enhands-öppnings-/stängningsfunktion.
- Systemet är certifierat av CAMR™ i Porton Down, Storbritannien.
Thermo Scientific ™ SMARTSpin-™teknik:
- Avancerat rotorhanteringssystem maximerar acceleration, bromsning och restlastvåg för varje rotor- och skopalternativ:
- Tekniken optimerar säkerheten och förbättrar separationer.
Utrymmesbesparande design:
- Kompakta dimensioner optimerar arbetsytan och den ergonomiska höjden och den böjda designen säkerställer enkel på- och avlastning av prover och enkel rengöring.
Energieffektiv:
- Systemet ger upp till 40 % energiförbrukningsbesparingar på industristandardprotokoll, såsom standardblodseparation eller bearbetning av koniska rör.
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | EN/UL/IEC 61010-1, EN/UL/IEC 61010-2-020 och 61010-2-101, EN/UL/IEC 61326-1, EN/UL/IEC 61326-2-6, FCC del 15 |
| Controllertyp | Mikroprocessor |
| Kapacitet | 4 x 400 ml med TX-400 rotor |
| Max. RCF | 25 830 x g fast vinkel med mikroliter 30 x 2 rotor, 5 580 x g med TX-200 rotor |
| Max. Hastighet | 15 200 rpm med F21-48 x 2, mikroliter 48 x 2 eller mikroliter 30 x 2 |
| Kylt | Nej |
| Drivsystem | Direkt, borstlös induktion med låg profil |
| Inkluderar | Rotor måste köpas separat |
| Modell | IVD-certifierad |
| Profil (acceleration/bromsning) | 9 accelerationeration/10 Bromsning |
| Visa mer |