Läs mer
Thermo Scientific™ Sorvall ST1 Plus-MD, 120-240V H-Flex blodrörspaket
GREENER_CHOICE
Produktkod. 17102469
Produktkod. 17102469 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 75017007
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    151250.00 SEK
    147531.12 SEK / 1 uppsättningar
    Save 3718.88 SEK
    2% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 15-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Slösa ingen tid med att hitta rätt artikelnummer för din applikation! Det applikationsdrivna centrifugpaketet säkerställer bekväm, snabb beställning av alla komponenter som krävs för att köra ett specifikt protokoll.
Slösa ingen tid med att hitta rätt artikelnummer för din applikation! Det applikationsdrivna centrifugpaketet säkerställer bekväm, snabb beställning av alla komponenter som krävs för att köra ett specifikt protokoll. Kör mikroplattor för PCR och blodrör för antikroppstestning som används i COVID-19-diagnosprotokoll, allt i samma rotor utan att byta rotorer eller skopor. Innehåller centrifug, H-Flex-rotor, hinkar, bioinneslutningslock, 5/7 mL blodrörsadapter (maximal kapacitet 84 x 5/7 mL), 10 mL blodrörsadaptrar (maximal kapacitet 66 x 10 mL), mikroplattadaptrar (maximal kapacitet 10 standard, 2 djupbrunnar)
  • Lätt att använda:
    • Intuitiva kontroller förenklar driften och ger detaljerad information om ett brett utbud av driftparametrar och processtatus för optimal prestanda.
    • Modern industriell design stöder kontinuerlig förbättring av rotorbelastningsergonomi, användarsäkerhet och aktuella nödvändiga certifieringar
    • Motoriserad lockspärr möjliggör en nedåtgående rörelse med ett finger för enklast stängning och låsning av centrifuglocket, även på höga bänkar.
    Thermo Vetenskapligt ™ autolås™ III rotorsystem:
    • Säkert låssystem möjliggör enkel tryckknappsinstallation och utbyte av rotorer.
    • Systemet sparar tid när du växlar mellan applikationer.
    • Enkel åtkomst till rotorkammaren ger snabb rengöring, en hälsosammare arbetsmiljö och längre livslängd.
    Thermo Scientific™ ™ ClickSeal hinkförseglingssystem:
    • Bioinneslutningslösning tätar med ett snäpp; eliminerar skruvkork och komplicerade klämmor.
    • Systemet har handskvänlig, enhands-öppnings-/stängningsfunktion.
    • Systemet är certifierat av CAMR™ i Porton Down, Storbritannien.
    Thermo Vetenskaplig ™ SMARTSpin-™teknik:
    • Avancerat rotorhanteringssystem maximerar acceleration, bromsning och restlastvåg för varje rotor- och skopalternativ:
    • Tekniken optimerar säkerheten och förbättrar separationer.
    Utrymmesbesparande design:
    • Kompakta dimensioner optimerar arbetsytan och den ergonomiska höjden och den böjda designen säkerställer enkel på- och avlastning av prover och enkel rengöring.
    Energieffektiv:
    • Systemet ger upp till 40 % energiförbrukningsbesparingar på industristandardprotokoll, såsom standardblodseparation eller bearbetning av koniska rör.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Drivsystem Direkt, borstlös induktionsmotor med låg profil med val av 9 accelerationer, 10 retardationshastigheter
Inkluderar Artikelnummer i pk. 75009240 (centrifug),75003300(rotor),75003301(uppsättning hinkar),75003302(lock),75003307(uppsättning adaptrar),75003305(uppsättning adaptrar)
Produkttyp Allmän användning centrifugserie