Läs mer
Thermo Scientific™ Sorvall™ ST8 FR Golvstående kylcentrifug
Produktkod. p-8313175
Elektriska krav:
230 V 60 Hz
Förpackningsstorlek:
Varje
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Produktkod. 15790818
Brand: Thermo Scientific™ 75007208
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Spara värdefullt bänkutrymme i ditt laboratorium med Thermo Scientific™ Sorvall™ ST8 FR golvstående kylcentrifug.
Tillgodose behoven av kliniska och forskningsprotokoll med Thermo Scientific™ Sorvall™ ST 8 FR. Denna golvstående, kylda centrifug erbjuder förbättrad ergonomi och sparar värdefullt bänkutrymme i ditt laboratorium. Sorvall ST8 FR har exceptionell kapacitet i en kompakt design med ett smart, enkelt gränssnitt och flexibiliteten för att stödja många applikationer.
Innovativ teknik:
  • Säker, tryckknapp Thermo Scientific™ Autolås™ rotorbyte på så lite som tre sekunder ger problemfri rotorinstallation och -borttagning och fri tillgång till kammaren för enkel rengöring.
  • Förseglingsalternativ för bioinneslutning, inklusive certifierade† Thermo Scientific™ ClickSeal™ lock erbjuder handskvänlig, enhandsmanövrering.
  • CRC-fritt kylsystem
  • Maximerad utsvängningskapacitet upp till 8 x 50 ml koniska rör, 24 x 5/7 ml blodrör, mikroplattor och mikrorör, allt i en mångsidig centrifug
  • Flexibilitet med fast vinkel för att snurra 50 ml koniska rör vid över 12 000 x g eller ett brett utbud av mikrorör vid hastigheter upp till 30 279 x g
Användarvänlig prestanda:
  • låga ljudnivåer, inklusive bara 52 dBA vid prestanda på 17 850 rpm/30 279 x g, för att säkerställa ett lugnt laboratorium
  • One-touch-operation med försparade protokoll
  • Mycket synlig bakgrundsbelyst display ger enkel avläsning av parametrar i hela laboratoriet
  • Handsk- och tvättmedelsvänligt användargränssnitt
  • Flerspråkiga instruktioner erbjuds på engelska, holländska, franska, tyska, italienska, ryska och spanska om programmering, körförhållanden, varningar och servicemeddelanden
  • centrifuger uppfyller de senaste kliniska och säkerhetsstandarder som UL, CE och IVD
Kliniska applikationer:
  • Kör upp till 24 x 5/7 ml blodrör åt gången i konfiguration med svängbar skopa
  • Överensstämmer med de senaste kliniska och säkerhetsstandarderna
Forskningsapplikationer:
  • 8 x 50 ml rotorkapacitet för svängande skopor, fyra mikroplattor, 48 mikrorör eller 30 filtreringskolonner för forskningsbehov
  • Autolås rotorbyte för applikationsflexibilitet gå —från 50 ml rör till mikroplattor till ett mikrorör utan ansträngning
†Bioinneslutningscertifiering av Public Health England, Porton Down, Storbritannien.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Controllertyp Mikroprocessor
Certifikat och efterlevnad IEC 61010-1, IEC 61010-2-020, IEC 61010-2-101, EN 61326-1; UL-listad / CE-märkt / IVD-kompatibel / Biocontainment certifierad av Public Health England, Porton Down, Storbritannien
Beskrivning Sorvall ST 8FR golvstående kompaktcentrifug, kyld
Kapacitet 4 x 145 ml (med TX-150-rotor), 6 x 50 ml (med HIGHConic-rotor)
Max. Hastighet 4 500 rpm (TX-150 rotor), 17 850 rpm (mikroClick 24 x 2 rotor)
Kylt Ja
Max. RCF 3 260 x g (TX-150 rotor); 30 279 x g (mikroClick 24 x 2 rotor)
Längd (engelska) Exteriör 20,5 tum
Höjd (engelska) Öppen lucka 45,6 till 47,6 tum (justerbar)
Höjd (metrisk) Exteriör 79 till 84 cm
Höjd (engelska) Exteriör 30,7 till 32,7 tum (justerbar)
Höjd (metrisk) Öppen lucka 117 till 122 cm
Längd (metrisk) Exteriör 52 cm
Bullernivå <52 dBA (med mikroClick 24 x 2 rotor); <56 dBA med alla rotorer
Säkerhetsfunktioner Autolås rotorbytessystem, SMARTSpin ovågdetekteringssystem, certifierade ClickSeal bioinneslutningslock
Wattal 850 w
Bredd (engelska) Exteriör 18,3 tum
Bredd (metrisk) Exteriör 47 cm
Mått (HWD) 30,7 till 32,7 x 18,3 x 20,5 (79 till 84 x 47 x 52 cm)
Drivsystem Direkt, borstlös induktion
Nettovikt 191 lb. (87 kg)
Programlagring 3 direkta programknappar, plus 96 ytterligare program tillgängliga via mapp, alla med alfanumerisk programnamn
Körtid 99 h 59 min, kontinuerlig
Temperaturområde -10 °C till +40 °C
Profil (acceleration/bromsning) 2 (standard och mjuk)
Elektriska krav 230 V 60 Hz