Läs mer
Thermo Scientific™ Sorvall™ WX+ ultracentrifugserie
Beskrivning
Maximera utrymmet i ditt laboratorium med Thermo Scientifics lilla fotavtryck™ Sorvall™ WX+ ultracentrifugserie. Dessa Sorvall WX+ ultracentrifuger, som snurrar upp till 100 000 rpm, levererar den hastighet och prestanda som krävs för dina högpresterande bearbetningsapplikationer. Plus lätt och utmattningsbeständig Thermo Scientific™ Fiberlite™ kolfiberrotorer som inte behöver reduceras över tid, och ett intuitivt, lättillgängligt pekskärmsgränssnitt och ovågtolerans för att påskynda körningsupplägget.
- Tillgänglig i modellerna 80 000, 90 000 och 100 000 rpm, erbjuder RCF upp till 802 000 x g.
- litet fotavtryck är idealiskt för laboratorium där utrymmet är begränsat, medan en låg däckhöjd (86,3 cm/ 33,9 tum) gör det enkelt att ladda och lossa rotorn
- Non-bult down design förenklar installationen och flexibiliteten att flytta inom en anläggning
- Självlåsande rotorsystem ger förtroende för att rotorn låses automatiskt och säkert
- Intuitiv LCD-pekskärm i full färg gör drift och programmering enkel. Denna lättnavigerade grafiska display, placerad på framsidan av instrumentet, ger snabb åtkomst till alla funktioner och menyer.
- Övervaka instrumentstatus från hela laboratoriet med Stat light, vår flerfärgade, programmerbara 47 cm långa LED-stång monterad på instrumentets framsida för enkel synlighet
- Automatisk tubvågkompensation påskyndar provberedningen genom att tillåta visuell provvägning upp till 5 mm
Den omfattande rotorportföljen för Sorvall WX+ ultracentrifuge-serien stöder laboratorieware från mikrorör till 250 ml –flaskor, vilket ger applikationsflexibilitet allteftersom ditt ’laboratoriums forskningsfokus utvecklas.
Välj Fiberlite kolfiberrotorer för oöverträffad hållbarhet och hög prestanda.
- Utmattningsmotstånd ger strukturell integritet, vilket eliminerar behovet av att minska eller begränsa hastigheten under rotorns livslängd
- Korrosionsbeständig design skyddar mot skador på grund av fukt, kemikalier, alkaliska lösningar eller andra salter i laboratorieoratoriet
- lätta rotorer förbättrar ergonomin för en säkrare arbetsmiljö och minimerar risken för skador på centrifugutrustningen
- Reparerbar
- Säker investering, med 15 års garanti†
Våra Sorvall WX+ ultracentrifuger optimerar ditt befintliga rotorlager genom att acceptera ultrarotorer från de flesta större tillverkare. Fråga din säljare för detaljer.
Komplettera ditt Sorvall WX+ ultracentrifugsystem med ett mångsidigt urval av ultracentrifugrör och skydda din investering med omfattande service- och supporterbjudanden.
† Med förbehåll för begränsad garanti från Thermo Fisher Scientific. Se thermoscientific.com eller din säljare för detaljer.
Specifikationer
Specifikationer
| Max. Hastighet | 80,000 rpm |
| Max. RCF | 546 883 x g (T-890 rotor) |
| Elektriska krav | 208/240 V 50/60 Hz |
| Profil (acceleration/bromsning) | 10/11 (10 och frigående) |
| Typ | Golvmodell centrifug |
| Kylt | Ja |
| Amperage | 16/20 A |
| Kontrollhastighetsnoggrannhet | ±2 rpm |
| Värmeeffekt | 1 kW eller lägre |
| Höjd (engelska) Exteriör | 34,6 tum |
| Visa mer |