Läs mer
Thermo Scientific™ Sorvall X4 och X4R Pro centrifuger
Beskrivning
Thermo Scientific™ Sorvall™ X4 och X4R allmänt ändamål Pro centrifuger ger hög prestanda och mångsidighet med ett lättanvänt användargränssnitt med pekskärm i fullfärg. Centrifugerna gör programmering enkel för snabba resultat och ger enkel åtkomst till och spårning av alla körningar, rotorlivslängd och centrifugens hälsa. Med en kapacitet på upp till 4l tillåter de spinning av 196 blodrör, 40x 50ml koniska rör och 96x 15ml koniska rör. Maximal mångsidighet uppnås med 18 tillgängliga rotorer att välja mellan och Thermo Scientific™ Autolås™ Rotor Exchange för att snabbt växla mellan applikationer.
Finns att köpa individuellt eller i praktiska applikationsbaserade paket.
Cellkulturpaketen inkluderar centrifugen, rotorn, ClickSeal bioinneslutningslock och en uppsättning med fyra 15 ml och 50 ml koniska röradaptrar.
Blodrörspaketen inkluderar centrifugen, rotorn, ClickSeal bioinneslutningslock och en uppsättning med fyra 5/7 ml och 9/10 ml blodrörsadaptrar.
Enkel drift och design
- Intuitiv pekskärm i fullfärg för snabb programmering, centrifughälsoövervakning och upp till 100 programlagringar
- Modern industriell design stödjer kontinuerlig förbättring av rotorbelastningsergonomi, användarsäkerhet och aktuella nödvändiga certifieringar
- Detaljerad driftinformation, inklusive visning av inställda och faktiska parametrar, maximerar körprestanda och temperaturnoggrannhet för förbättrat provskydd
- Justera enkelt hastighet, tid och temperatur, även under löpningen, med det bekväma tangentbordet för direkt inmatning
- Innovativ locklåsningsteknik möjliggör en nedåtgående rörelse med ett finger för enkel stängning och låsning av centrifuglocket, även på höga bänkar
- Dubbel temperaturhanteringssystem visar lufttemperaturen i kammaren såväl som provets temperatur, vilket säkerställer noggrann kontroll av provets temperatur under körningen
Thermo Scientific™ Autolås™ III rotorsystem
- Säkert låssystem möjliggör enkel tryckknappsinstallation och utbyte av rotorer
- Sparar tid vid byte mellan applikationer
- Enkel åtkomst till kammaren möjliggör snabb rengöring, en hälsosammare arbetsmiljö och längre livslängd
Thermo Scientific™ ClickSeal™ skopförseglingssystem
- Bioinneslutningssystem tätar med ett snäpp; eliminerar skruvkork och komplicerade klämmor
- Handskvänlig, enhandsöppning/stängfunktion
- Certifierad av CAMR™ i Porton Down, Storbritannien
Thermo Scientific ™ SMARTSpin-™teknik
- Avancerat rotorhanteringssystem maximerar acceleration, bromsning och restlastvåg för varje rotor- och skopalternativ
- Optimerar säkerheten och förbättrar separationer
Utrymmesbesparande design.
- Kompakt storlek sparar arbetsyta på bänkskiva eller golv
- Ergonomisk höjd och böjd design säkerställer bekväm provhantering och rengöring av enheten
Energieffektiv
- Design sparar upp till 40 % av energin på industristandardprotokoll som blodseparationer eller bearbetning av koniska rör
- Programmerbar start och stopp av centrifugkompressor kan spara både tid och energi
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | EN/UL/IEC 61010-1EN/UL/IEC 61010-2EN/UL/IEC 61326-1EN/UL/IEC 61326-2FCC del 15 |
| Controllertyp | Mikroprocessor |
| Kapacitet | 96 x 15 ml koniska rör, 40 x 50 ml koniska rör |
| Produktlinje | Sorvall |
| Kylt | Ja |
| Drivsystem | Direkt, borstlös induktion med låg profil |
| Inkluderar | Tryckt engelsk bruksanvisning, USB-minne med användarmanual på 28 språk, korrosionsbeständig olja (70009824), nätsladd för det aktuella landets matningsspänning, deklaration om överensstämmelse |
| Material | Se individuella data för centrifug, rotor och tillbehör |
| Minne | lagrar upp till 100 evenemang och program |
| Modell | Endast allmän användning |
| Vedi altri risultati |
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.