Läs mer
Thermo Scientific™ Sorvall™ X4 R Pro Centrifuger CTS™ Serie
BIOPHARMA
Produktkod. 16873460
Change view
Spänning:
220/240 V
Produktkod. Spänning
16873460 220/240 V
1 options
Produktkod. 16873460 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 75009018
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    245445.00 SEK
    240589.22 SEK / 1 uppsättningar
    Save 4855.78 SEK
    1% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-12-2026
Sorvall™ X4 R Pro CTS Series Cell Therapy Package, som innehåller fabriksacceptanstestdokumentation hjälper dig att ställa in processerna snabbare, hålla sig kompatibla, stödja regulatoriska revisioner
De Thermo Scientific™ Sorvall™ X4 R Pro Centrifuge Cell Therapy Systems (CTS™ ) Serien består av utrustning, dokumentation och certifieringar för att stödja din goda tillverkningssed (GMP ) behov. Efterlevnadstjänster finns tillgängliga för att säkerställa en snabb och snabb valideringsprocess. Sorvall X4 R Pro Centrifuges (kylda bänkmodeller) är designade för att hjälpa dig att få din forskning gjord snabbare, konsekvent och med kraftfull tillförlitlighet. Byggd på grunden av kvalitet och pålitlighet som du förväntar dig av Thermo Scientific produkter, General Purpose Pro Centrifuges har funktioner som kan ta ditt arbete till nästa nivå.
Sorvall™ X4 R Pro CTS Centrifuger tillfredsställer inte bara ditt behov av en viktig separationsutrustning, utan ger dig också nödvändig dokumentation och valideringstjänster.
  • Intuitivt pekskärmsgränssnitt för snabbare programmering
  • Enastående kapacitet på 4 L med TX-1000-rotorn som möjliggör snabb batchbearbetning
  • Kör nedladdning av loggdata i ett oförändrat PDF-format genom USB port för att effektivisera processspårbarhet
  • Schemaläggningsfunktioner och förebyggande underhållsköer hjälper till att minska stilleståndstiden för att undvika förseningar av cellbearbetning och påverkan på cellviabiliteten
  • ClickSeal™ Biocontainment Lock hjälper till att förhindra kontaminering
  • Kompatibel med vanliga cGMP och renrumsdesinfektionsprocedurer som t.ex Steris VHP torr värmesterilisering
  • Fabrikens acceptanstestdokumentation innehåller flera regulatoriska certifikat (declaration of conformity (CE), CSA och QMS certifikat, certifikat för miljöstatus), föreslagna kundunderhållsscheman och produktspecifik fabriksdokumentation (certifikat om överensstämmelse, tekniska specifikationer, utrustningsritningar, Porton Down-certifikat från Public Health England)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Certifieringar: EN/UL/IEC 61010-1, EN/UL/IEC 61010-2-020 och 61010-2-101, EN/UL/IEC 61326-1, EN/UL/IEC 61326-2-6, FCC del 15. Standarder: ISO 14971, ISO 13485, ISO 9001
Kapacitet 4 L
Max. RCF 25 830 x g (mikroliter 30 x 2 rotor)
Max. Hastighet 15,200 rpm (F21-48 x 2)
Produktlinje Sorvall
Kylt Ja
Drivsystem Direkt, borstlös induktion med låg profil
För användning med (utrustning) Rotorer
Inkluderar TX-1000 rotor, adaptrar för 50 ml och 15 ml koniska röradaptrar och 500 ml flaska, ClickSeal bioinneslutningslock, dokumentation för acceptans av fabrikstest
Material Rostfritt stål, ABS-polykarbonatblandning
Rotor Blodrörspaketet innehåller TX-1 000 med skopor, ClickSeal Biocontainment-lock, 5/7 och 9/10 ml blodrörsadaptrar
Spänning 220/240 V
Frekvens 50/60 Hz
Produkttyp Bänkcentrifug