Läs mer
Sotalol-d6 Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sotalol hydrochloride D6 (isopropyl-1,1,1,3,3,3-D6) |
| CAS | 1246820-85-8 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C12 2H6 H14 N2 O3 S . Cl H |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | Sotalol D6 Hydrochloride (isopropyl-1,1,1,3,3,3 D6), Sotalol hydrochloride D6 (isopropyl-1,1,1,3,3,3-D6), Sotalol-D6 (isopropyl-1,1,1,3,3,3-D6) hydrochloride, N-[4-[2-(1,1,1,3,3,3-Hexadeuteriopropan-2-ylamino)-1-hydroxyethyl]phenyl]methanesulfonamide hydrochloride, Sotalol-d6 hydrochloride, N-[4-[1-Hydroxy-2-[[1-(methyl-d3)ethyl-2,2,2-d3]amino]ethyl]phenyl]methanesulfonamide hydrochloride, 4'-[1-Hydroxy-2-(isopropyl-1,1,1,3,3,3-d6-amino)ethyl]methanesulfonanilide hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C12H20N2O3S.ClH/c1-9(2)13-8-12(15)10-4-6-11(7-5-10)14-18(3,16)17;/h4-7,9,12-15H,8H2,1-3H3;1H/i1D3,2D3; |
| LEDER | Cl.[2H]C([2H])([2H])C(NCC(O)c1ccc(NS(=O)(=O)C)cc1)C([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC-namn | N-[4-[2-(1,1,1,3,3,3-hexadeuteriopropan-2-ylamino)-1-hydroxyethyl]phenyl]methanesulfonamide;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 314.86 |
| Visa mer |