Läs mer
Tocris Bioscience™ Sotalol hydrochloride
GREENER_CHOICE
Produktkod. 18768947
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18768947 10 mg
18035032 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27950” för att få ditt kampanjpris
Produktkod. 18768947 Leverantör Tocris Bioscience™ Leverantörsnummer 0952/10
Fyll på lagret och spara i sommar
Använd kampanjkoden 27950
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-09-2026
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27950” för att få ditt kampanjpris
β antagonist
Sotalol hydrochloride is a relatively potent pure β adrenergic antagonist, unique in possessing additional class III antiarrhythmic activity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-[4-[1-Hydroxy-2-[(1-methylethyl)amino]ethyl]phenyl]methanesulfonamide hydrochloride
CAS 959-24-0
Analysprocentintervall >99%
Kvantitet 10 mg
Löslighet Soluble to 50mM in water
Mål Non-selective Adrenergic beta Receptor Antagonists
Molekylformel C12H20N2O3S.HCl
Formel vikt Observed MW: 308.82
Renhet 99%
For Research Use Only