Läs mer
Sotalolhydroklorid, 98 %
Beskrivning
Sotalolhydroklorid används som en potent beta-adrenerg antagonist, förlänger aktionspotentialen och ökar refraktärperioden. Sotalolhydroklorid anses också vara en icke-selektiv β blockerare och en kaliumkanalblockerare med en IC50 på 43 μM.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Sotalol hydrochloride is used as a potent beta adrenergic antagonist, prolongs the action potential and increases the refractory period. Sotalol hydrochloride is also considered a non-selective β blocker and a potassium channel blocker with an IC50 of 43 µM.
Solubility
Soluble in phosphate buffered saline, DMSO, ethanol, water, and methanol.
Notes
Keep container tightly closed. Store in cool, dry conditions in well sealed containers.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sotalol hydrochloride |
| Färg | White |
| Kvantitet | 100 mg |
| Merck Index | 14,8728 |
| Löslighetsinformation | Soluble in phosphate buffered saline,DMSO,ethanol,water,and methanol. |
| Formel vikt | 308.82 |
| Procent renhet | 98% |
| Fysisk form | Crystalline Powder |
RUO– Endast forskningsanvändning