Läs mer
Sotalolhydroklorid, 98 %
Produktkod. 15495939
Change view
Kvantitet:
100 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
100mg
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15495939 5 g 5g
15405949 100 mg 100mg
15485939 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15495939 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J63772.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-12-2026
Potent beta-adrenerg antagonist | CAS: 959-24-0 | C12H21ClN2O3S | 308,82 g/mol
Sotalolhydroklorid används som en potent beta-adrenerg antagonist, förlänger aktionspotentialen och ökar refraktärperioden. Sotalolhydroklorid anses också vara en icke-selektiv β blockerare och en kaliumkanalblockerare med en IC50 på 43 μM.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Användningsområden
Sotalolhydroklorid används som en potent betaadrenerg antagonist, förlänger aktionspotentialen och ökar den refraktära perioden. Sotalolhydroklorid anses också vara en icke-selektiv β blockerare och en kaliumkanalblockerare med en IC50 på 43 µM.
Löslighet
Löslig i fosfabuffrad saltlösning, DMSO, etanol, vatten och metanol.
Anteckningar
Håll behållaren tätt stängd. Förvara i svala, torra förhållanden i väl förseglade behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 959-24-0
Molekylformel C12H21ClN2O3S
Molekylvikt (g/mol) 308.82
MDL-nummer MFCD00242937
InChI-nyckel VIDRYROWYFWGSY-UHFFFAOYNA-N
Synonym sotalol hydrochloride, sotalol hcl, betapace, betapace af, sotacor, sotalex, berlex, mead johnson 1999, sorine
PubChem CID 66245
ChEBI CHEBI:9207
IUPAC-namn hydrogen N-(4-{1-hydroxy-2-[(propan-2-yl)amino]ethyl}phenyl)methanesulfonamide chloride
LEDER [H+].[Cl-].CC(C)NCC(O)C1=CC=C(NS(C)(=O)=O)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sotalol hydrochloride
Färg Vitt
Kvantitet 5 g
Merck Index 14,8728
Löslighetsinformation Löslig i fosfat buffrad saltlösning, DMSO, etanol, vatten och metanol.
Formel vikt 308.82
Procent renhet 98%
Fysisk form Kristallint pulver
RUO– Endast forskningsanvändning