Läs mer
Sotalolhydroklorid, LoGiCal
Produktkod. 30457989
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30457989 10 mg
1 options
Produktkod. 30457989 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR0046.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
LoGiCals certifierade referensmaterial som smarta, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med expertdokumentation och stöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sotalol Hydrochloride
CAS 959-24-0
Analyt- eller komponentnamn Sotalol Hydrochloride
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C12 H20 N2 O3 S . HCl
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Methanesulfonamide, N-[4-[1-hydroxy-2-[(1-methylethyl)amino]ethyl]phenyl]-, hydrochloride (1:1), Methanesulfonamide, N-[4-[1-hydroxy-2-[(1-methylethyl)amino]ethyl]phenyl]-, monohydrochloride (9CI), Methanesulfonanilide, 4'-[1-hydroxy-2-(isopropylamino)ethyl]-, monohydrochloride (8CI), 4'-[1-Hydroxy-2-(isopropylamino)ethyl]methanesulfonanilide hydrochloride, 4'-[2-(Isopropylamino)-1-hydroxyethyl]methanesulfonanilide hydrochloride, 4'-[2-(Isopropylamino)-1-hydroxyethyl]methanesulfonanilide monohydrochloride, Betapace, DL-MJ 1999, Darob, MJ 1999, N-[4-[1-Hydroxy-2-[(1-methylethyl)amino]ethyl]phenyl]methanesulfonamide hydrochloride, Sotacor, Sotalex, Sotalol HCl, Sotalol hydrochloride, dl-Sotalol hydrochloride, (+/-)-Sotalol hydrochloride, N-Isopropyl-beta-(4-methanesulfonamidophenyl)ethanolamine hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C12H20N2O3S.ClH/c1-9(2)13-8-12(15)10-4-6-11(7-5-10)14-18(3,16)17;/h4-7,9,12-15H,8H2,1-3H3;1H
Lösningstyp Snyggt
LEDER Cl.CC(C)NCC(O)c1ccc(NS(=O)(=O)C)cc1
IUPAC-namn N-[4-[1-hydroxy-2-(propan-2-ylamino)etyl]fenyl]metansulfonamid; hydroklorid
Industry Type Klinisk testning
Molekylvikt (g/mol) 308.82
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 308,0961 g/mol