Läs mer
Sotalolhydroklorid, Mikromol™
Produktkod. 18060670
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
18060670 250 mg
1 options
Produktkod. 18060670 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0046.000250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Sotalolhydroklorid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sotalol Hydrochloride
CAS 959-24-0
Analyt- eller komponentnamn Sotalol Hydrochloride
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C12 H20 N2 O3 S . HCl
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Methanesulfonamide, N-[4-[1-hydroxy-2-[(1-methylethyl)amino]ethyl]phenyl]-, hydrochloride (1:1), Methanesulfonamide, N-[4-[1-hydroxy-2-[(1-methylethyl)amino]ethyl]phenyl]-, monohydrochloride (9CI), Methanesulfonanilide, 4'-[1-hydroxy-2-(isopropylamino)ethyl]-, monohydrochloride (8CI), 4'-[1-Hydroxy-2-(isopropylamino)ethyl]methanesulfonanilide hydrochloride, 4'-[2-(Isopropylamino)-1-hydroxyethyl]methanesulfonanilide hydrochloride, 4'-[2-(Isopropylamino)-1-hydroxyethyl]methanesulfonanilide monohydrochloride, Betapace, DL-MJ 1999, Darob, MJ 1999, N-[4-[1-Hydroxy-2-[(1-methylethyl)amino]ethyl]phenyl]methanesulfonamide hydrochloride, Sotacor, Sotalex, Sotalol HCl, Sotalol hydrochloride, dl-Sotalol hydrochloride, (+/-)-Sotalol hydrochloride, N-Isopropyl-beta-(4-methanesulfonamidophenyl)ethanolamine hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C12H20N2O3S.ClH/c1-9(2)13-8-12(15)10-4-6-11(7-5-10)14-18(3,16)17;/h4-7,9,12-15H,8H2,1-3H3;1H
LEDER Cl.CC(C)NCC(O)c1ccc(NS(=O)(=O)C)cc1
IUPAC-namn N-[4-[1-hydroxy-2-(propan-2-ylamino)etyl]fenyl]metansulfonamid; hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 308.82
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 308,0961 g/mol