Läs mer
Sotetsuflavone, MedChemExpress
Beskrivning
Sotetsuflavone is a potent inhibitor of DENV-NS5 RdRp (Dengue virus NS5 RNA-dependent RNA polymerase) with an IC50 of 0.16 uM, is the most active compound of this series .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sotetsuflavone |
| CAS | 2608-21-1 |
| Färg | Brown |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Kvantitet | 1 mg |
| LEDER | O=C1C=C(C2=CC=C(O)C=C2)OC3=C(C4=CC(C5=CC(C6=C(O)C=C(O)C=C6O5)=O)=CC=C4O)C(OC)=CC(O)=C13 |
| Molekylvikt (g/mol) | 552.48 |
| Kvalitet | Research |
| Fysisk form | Solid |