Läs mer
Sotrastaurin, MedChemExpress
Beskrivning
Sotrastaurin (AEB071) is a potent and orally-active pan-PKC inhibitor, with Kis of 0.22 nM, 0.64 nM, 0.95 nM, 1.8 nM, 2.1 nM and 3.2 nM for PKCθ, PKCβ, PKCα, PKCη, PKCδ and PKCε, respectively.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sotrastaurin |
| CAS | 425637-18-9 |
| Färg | Red |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C25H22N6O2 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | AEB071 |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 50 mg/mL (114.03 mM) |
| LEDER | O=C(C(C1=C2C=CC=CC2=NC(N3CCN(C)CC3)=N1)=C4C5=CNC6=C5C=CC=C6)NC4=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 438.48 |
| Visa mer |