Läs mer
Fisherbrand™ Ljudskyddsskydd för Elmasonic X-tra ST Ultraljudsrengöringsmedel
Handla allt Fisherbrand Produkter
För användning med (utrustning):
Ultraljudsrengörare, Elmasonic Xtra ST 1400 H/1600 H
Ultraljudsrengörare, Elmasonic Xtra ST 2500 H
Ultraljudsrengörare, Elmasonic Xtra ST 600 H/800 H
Ultraljudsrengöring, Elmastonic Xtra ST 300 H/500 H
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Ljudskyddsskydd |
| För användning med (utrustning) | Ultraljudsrengörare, Elmasonic Xtra ST 2500 H |
| Stil | Gångjärnslock |
| För användning med (applikation) | Brusreducering för ultraljudsrengöringsenheter |
| Material | Rostfritt stål |