Läs mer
Fisherbrand™ Ljudskyddsskydd för Elmasonic X-tra ST Ultraljudsrengöringsmedel
Produktkod. p-8627023 Handla allt Fisherbrand Produkter
För användning med (utrustning):
Ultraljudsrengörare, Elmasonic Xtra ST 1400 H/1600 H
Ultraljudsrengörare, Elmasonic Xtra ST 2500 H
Ultraljudsrengörare, Elmasonic Xtra ST 600 H/800 H
Ultraljudsrengöring, Elmastonic Xtra ST 300 H/500 H
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15626074
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Minskar bruset som genereras av ultraljudsrengöringsenheter samtidigt som det ger en säker stängning. För användning med ultraljudsvattenbad.
  • Gångjärnsförsedd design
  • Finns i en mängd olika storlekar för alla X-tra ST modeller
  • Tillverkad av rostfritt stål
  • Tillbehörsartikel
Specifikationer
Typ Ljudskyddsskydd
För användning med (utrustning) Ultraljudsrengörare, Elmasonic Xtra ST 2500 H
Stil Gångjärnslock
För användning med (applikation) Brusreducering för ultraljudsrengöringsenheter
Material Rostfritt stål