Läs mer
3M™ SoundPro™ SE/DL Series Sound Level Meter SP-DL-1-1/1
Produktkod. 15709797 Handla allt 3M Produkter
Change view
Dataloggning:
Ja
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Dataloggning Förpackningsstorlek
15709797 Ja Varje
1 options
Produktkod. 15709797 Leverantör 3M™ Leverantörsnummer 7000052960
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
3M™ SoundPro™ SE/DL Series Sound Level Meter SP-DL-1-1/1 provides Class 1 sound level monitoring and comprehensive data analysis.
  • Class/Type 1 unit with 1/1 and 1/3 Octave RTA and standard accessories
  • Quick keypad calibration
  • Removable SD memory card(2) virtual broadband SLMs
  • Complete session, study and time history data logging
  • 4 x AA Akaline cell batteries
  • Optional Nickel Metal Hydride (NiMH Cells) batteries available
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Batteritid >10 hours
Certifikat och efterlevnad IEC 61326-1 (2005), IEC 61672-1 (2002), ANSI S1.4 (R2006), ANSI S1.43 (R2007), IEC 61260 (2001), ANSI S1.11 (R2009), CE, WEEE, RoHS
Dataloggning Ja
Mått 28.2 x 7.9 x 4.1 cm
Produkttyp Sound Level Meter
För användning med (applikation) Area Monitoring (Sound Level Meter)