Läs mer
Cytiva SOURCE™ 15PHE Tricorn™ Kolumn för HIC
Produktkod. 10045324 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
Kvantitet:
Ea.
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10045324 Ea. Varje
1 options
Produktkod. 10045324 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 17518601
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-11-2026
Innehåller
Tricorn kolumner har Valco beslag för AKTAdesign system och levereras med M6 kontakter för FPLC System, instruktionsbok och två stopppluggar fästa på pelaren
Förpackad kolonn för snabb, preparativ hydrofob interaktionskromatografi av proteiner och oligonukleotider
  • 4,6/100 PEEK kolumn designad för hög upplösning i labbskala och för optimeringsstudier vid uppskalning
  • Har fenyl (PHE) hydrofoba ligander kopplade till en 15μ m monodispergerad styv polystyren/divinylbensen-matris
Idealisk för slutlig polering i en reningsprocess
  • Lämplig för låg- till medeltryckssystem allt från en peristaltisk pump till KTA™ designsystem och FPLC™ SystemHög prestanda vid lågt mottryck, även med höga provbelastningar på upp till 25 mg protein
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifikationer
    Sängvolym 1.7 mL
    Diameter (engelska) Inre 0,181 tum.
    Diameter (metrisk) Inre 4.6 mm
    Produkttyp Källa 15 PHE 4,6/100 PE kolumn
    Flödeshastighet 150 till 900 cm/h
    För användning med (applikation) Idealisk för slutlig polering i en reningsprocess
    Kvantitet Ea.
    Höjd (engelska) 3,93 tum
    Höjd (metrisk) 10 cm
    Inkluderar Tricorn pelare har valco beslag för AKTAdesign system och medföljer M6 anslutning för FPLC System, instruktionsbok och två stopppluggar anslutna till pelaren
    Ligandtyp Fenyl
    Material PEEK
    Max. Tryck 40 bar
    Partikelstorlek 15 till 15μ m
    pH-intervall 2 till 12
    Typ av stöd Polystyren/Divinylbensen
    Förvaringskrav 4 °C till 30 °C
    Visa mer Visa mindre
    compliance-icons
    Produktbeteckning
    • Source 15PHE 4.6/100 PE
    Signalord
    • Varning
    Riskkategorier
    • Brandfarlig vätska Kategorija 3
    Faroangivelser
    • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
    Skyddsangivelse
    • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
    • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
    Kompletterande information
    • MIXTURE LIST-Contain: ethanol