Läs mer
Cytiva SOURCE™ 15S kromatografimedia
Produktkod. 11520804 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
10 ml
50 ml
Unit Size:
50ml
Paket med 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet unitSize
11520804 10 ml Paket med 10
11510804 50 ml 50ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11520804 Supplier Cytiva Supplier No. 17094410
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiskt stabil katjonbytare för högupplöst poleringsrening av proteiner, peptider och oligonukleotider
  • Genomsnittlig partikelstorlek: 15 μm
  • Ligand: sulfonatgrupp
  • Matris: polystyren/divinylbensen
  • pH-stabilitet arbetsområde: 2 till 13
  • Finns i 10 ml och 50 ml flaskor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kvantitet 10 ml
Stabilitet Stabil i vanliga jonbytesbuffertar
För användning med (applikation) För högupplöst poleringsrening av proteiner, peptider och oligonukleotider
Förvaringskrav 4 °C till 30 °C
Produkttyp Källa 15 S Media
Flödeshastighet 400 cm/Ho μr
Partikelstorlek 15μ m
Höjd (engelska) Säng 3,93 tum
Höjd (metrisk) Säng 10 cm
Jonbytestyp Stark katjonbytare
Max. Tryck 100 kPa
Matris Polystyren/Divinylbensen
pH-intervall 1 till 14
Förvaringsbuffert 20 % etanol, 0,2 M natriumacetat
Ligandtyp Sulfonatgruppen
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • SOURCE 15S, 10 ml
Signal Word
  • Varning
Hazard Category
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Hazard Statement
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Precautionary Statement
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-18 procent av blandningen utgörs av beståndsdelar med okänd akut toxicitet.