Läs mer
Cytiva SOURCE™ 30S kromatografimedia
Kemiskt stabil katjonbytare för högupplöst poleringsrening av proteiner, peptider och oligonukleotider
Brand:  Cytiva 17-1273-01
Produktkod. 11500814
  • 8865.00 SEK / 50ml
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
  • Genomsnittlig partikelstorlek: 30 μm
  • Ligand: sulfonatgrupp
  • Matris: polystyren/divinylbensen
  • pH-stabilitet arbetsområde: 2 till 13
  • Finns i 50 ml flaska
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Specifikationer
50 mL
För högupplöst poleringsrening av proteiner, peptider och oligonukleotider
Källa 30 S kromatografimedia
30μ m
10 cm
Polystyren/Divinylbensen
20 % etanol, 0,2 M natriumacetat
Stabil i vanliga jonbytesbuffertar
4 °C till 30 °C
2000 cm/Ho μr
3,93 tum
1000 kPa
2 till 13
Sulfonatgruppen
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
Säkerhet och hantering
Visa mer
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Cytiva SOURCE™ 30S kromatografimedia > 50mL