missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Beskrivning
SOX11 Monoclonal antibody specifically detects SOX11 in Human samples. It is validated for Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin)
Specifikationer
Specifikationer
| Antigen | SOX11 |
| Användningsområden | Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Klassificering | Monoclonal |
| Klona | CL0143 |
| Konjugera | FITC |
| Formulering | PBS |
| Gene Alias | SRY (sex determining region Y)-box 11, SRY (sex-determining region Y)-box 11, SRY-related HMG-box gene 11, transcription factor SOX-11 |
| Värd art | Mouse |
| Immunogen | This antibody was generated using a recombinant protein sequence of P35716, with the exact immunogen sequence remaining proprietary. |
| Reningsmetod | Protein A purified |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?