Learn More
SOX21 Antibody (CL4688) [FITC], R&D Systems™
Product Code. 30297107 Shop All Bio Techne Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Unit Size:
0.1mL
Product Code. Quantity Unit Size
30297107 0.1 mL 0.1mL
1 options
Product Code. 30297107 Supplier Novus Biologicals Supplier No. NBP259059F
 Restricted Item
Beräknad leverans: 09-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
SOX21 Monoclonal antibody specifically detects SOX21 in Human,Mouse samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Antigen SOX21
Applications Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Classification Monoclonal
Clone CL4688
Conjugate FITC
Formulation PBS
Gene Alias SOX25SOX-A, SOXA, SRY (sex determining region Y)-box 21, SRY-box 21, transcription factor SOX-21
Host Species Mouse
Immunogen This antibody was developed using a synthetic peptide derived from Q9Y651, with the exact immunogen sequence remaining proprietary.
Purification Method Protein A purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 11166
Target Species Human, Mouse
Content And Storage Store at 4⪚C in the dark.
Product Type Antibody
Form Purified
Isotype IgG2a
Product Line Novus
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.