missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
SOX22 Antibody (PCRP-SOX12-1E4), Janelia Fluor™ 646, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP3-24274JF646
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
SOX22 Monoclonal antibody specifically detects SOX22 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
Specifikationer
| SOX22 | |
| Monoclonal | |
| Janelia Fluor 646 | |
| Protein SOX-22, SOX-22 protein, SOX22transcription factor SOX-12, SRY (sex determining region Y)-box 12, SRY (sex determining region Y)-box 22, SRY-related HMG-box gene 22 | |
| Recombinant fragment (around aa31-110) of human SOX22 protein | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Flow Cytometry | |
| PCRP-SOX12-1E4 | |
| 50 mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| 6666 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG1 |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering