Läs mer
Soy PC, TRC
Produktkod. 30417482
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30417482 1 g
30409691 10 g
30414334 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30417482 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCS6778051G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 97281-47-5
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-alpha-Phosphatidylcholine
Molekylformel C42 H82 N O7 P
Kvantitet 1 g
Synonym Phosphatidylcholine from soy
InChI formel InChI=1S/C43H82NO7P/c1-7-9-11-13-15-17-19-21-22-24-26-28-30-32-34-36-43(46)51-41(40-50-52(6,47)49-38-37-44(3,4)5)39-48-42(45)35-33-31-29-27-25-23-20-18-16-14-12-10-8-2/h15,17,21-22,41H,6-14,16,18-20,23-40H2,1-5H3/b17-15-,22-21-
LEDER CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COP(=C)([O-])OCC[N+](C)(C)C)OC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/CCCCC
IUPAC-namn 2-[[3-hexadecanoyloxy-2-[(9Z,12Z)-oktadeka-9,12-dienoyl]oxy-propoxy]-metylenoxido-$l^{5}-fosfanyl]oxyetyl-trimetyl-ammonium
Molekylvikt (g/mol) 756.09
Formel vikt 755.5829