Läs mer
Soybean Oil Epoxide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Soybean oil','epoxidized |
| CAS | 8013-07-8 |
| Molekylformel | C57H98O12 |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | ESBO','Soybean oil','epoxidized','Epoxidized soya bean oil |
| InChI formel | InChI=1S/C57H98O12/c1-4-7-19-28-43-49(64-43)37-52-46(67-52)31-22-13-10-16-25-34-55(58)61-40-42(63-57(60)36-27-18-12-15-24-33-48-54(69-48)39-51-45(66-51)30-21-9-6-3)41-62-56(59)35-26-17-11-14-23-32-47-53(68-47)38-50-44(65-50)29-20-8-5-2/h42-54H,4-41H2,1-3H3 |
| LEDER | O=C(OCC(OC(CCCCCCCC1OC1CC2OC2CCCCC)=O)COC(CCCCCCCC3OC3CC4OC4CCCCC)=O)CCCCCCCC5OC5CC6OC6CCCCC |
| IUPAC-namn | 2,3-Bis[8-[3-[(3-pentyloxiran-2-yl)methyl]oxiran-2-yl]octanoyloxy]propyl 8-[3-[(3-pentyloxiran-2-yl)methyl]oxiran-2-yl]octanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 975.4 |
| Formel vikt | 974.71 |