Läs mer
Sojabönolja, MP Biomedicals™
Produktkod. 11407591 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 lb.
Förpackningsstorlek:
5lb
Produktkod. Kvantitet unitSize
11407591 5 lb. 5lb
1 options
Produktkod. 11407591 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210468705
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Soybean oil
CAS 8001-22-7
Färg Gult
Kvantitet 5 lb.
Fysisk form Vätska