Läs mer
Sojabönolja, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15414009
Change view
Kvantitet:
500 mL
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15414009 500 mL 500ml
15424009 1 L 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15414009 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J61399.AP
Request Bulk or Custom Format
Edge
CAS: 8001-22-7
Sojaolja används som bas för tryckfärger och oljefärger. Det används också som fixeringsmedel för att förlänga den korta verkan av eteriska oljor som pelargonolja i flera kommersiella produkter. Vidare används det på citrusfrukter och hushåll. Det används också vid bestämning av fryspunkten för sojabönolja. Det spelar som ett transportmedel för alfa-liponsyra. Utöver detta används den som krydda för sallader och är involverad i syntesen av epoxiderad sojaolja (ESO).
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Sojaolja används som bas för tryckfärger och oljefärger. Det används också som fixeringsmedel för att förlänga den korta verkan av eteriska oljor som pelargonolja i flera kommersiella produkter. Vidare används det på citrusfrukter och hushåll. Det används också vid bestämning av fryspunkten för sojabönolja. Det spelar som ett transportmedel för alfa-liponsyra. Utöver detta används den som krydda för sallader och är involverad i syntesen av epoxiderad sojaolja (ESO).
Löslighet
Blandbar med absolut alkohol, eter, petroleumeter. Oblandbar med vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 8001-22-7
MDL-nummer MFCD00132356
Synonym Glycine Soja
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Soybean oil
Färg Färglös till gul
Densitet 0.92
Flampunkt >113°C (235°F)
Brytningsindex 1.4743
Kvantitet 500 mL
Löslighetsinformation Miscible with absolute alcohol,ether,petroleum ether. Immiscible with water.
Fysisk form Olja
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.