Läs mer
Soybean Oil, TRC
Produktkod. 30416378
Change view
Kvantitet:
100 mL
Produktkod. Kvantitet
30416378 100 mL
1 options
Produktkod. 30416378 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCS677870100ML
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Soybean Oil
CAS 8001-22-7
Kvantitet 100 mL
Synonym Soy Bean Oil, Soy-bean oil','AMCO','Best One Soya, Bionatrol','CAP 18, CT 7000, Degummed soybean oil, Destiny HC, HY 3050, Imperial Oil, K 1000, Kofa oil, Lipovenos, Nisshin Soybean White Oil, Pro Tech Natur'l Spray Oil, RBD, S-RBD, Shogun C, Soya fat, Vegetoil, Wesson