Läs mer
Soybean Oil, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Kemiskt namn eller material | Soybean Oil |
| CAS | 8001-22-7 |
| Kvantitet | 25 mL |
| Synonym | Soy Bean Oil, Soy-bean oil','AMCO','Best One Soya, Bionatrol','CAP 18, CT 7000, Degummed soybean oil, Destiny HC, HY 3050, Imperial Oil, K 1000, Kofa oil, Lipovenos, Nisshin Soybean White Oil, Pro Tech Natur'l Spray Oil, RBD, S-RBD, Shogun C, Soya fat, Vegetoil, Wesson |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?