missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Tocris Bioscience™ SP 10
Beskrivning
SP 10 is a peptide originally derived from SARS-CoV Spike (S) protein; corresponds to amino acid residues 668 to 679. Highly potent inhibitor of SARS-CoV S protein and ACE2 interaction (IC50 = 1.88 nM in biochemical assay). Inhibits interaction of SARS-CoV S protein and Vero E6 cells in vitro. Please note, this peptide displays 80% sequence identity to homologous site on SARS-CoV-2 S-protein (residues 689-697).
Specifikationer
Specifikationer
| Gen-ID (Entrez) | 59272 |
| Renhet | 95% |
| CAS | 882157-88-2 |
| Innehåll och lagring | Store at -20°C |
| Gene Alias | ACE2, ACEH, ACEHangiotensin I converting enzyme 2, ACE-related carboxypeptidase, angiotensin I converting enzyme (peptidyl-dipeptidase A) 2, angiotensin-converting enzyme 2, Angiotensin-converting enzyme homolog, DKFZp434A014, EC 3.4.17, EC 3.4.17.23, Metalloprotease MPROT15 |
| Molekylvikt (g/mol) | M.W. (Observed): 1315.5 |
| Kvantitet | 1 mg |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?