Läs mer
[SP-4-2-(1R-trans)]-(1,2-Cyclohexanediamine-N,N') Dichloridoplatinum(II) >85%, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dichlorodiaminocyclohexaneplatinum |
| CAS | 61848-66-6 |
| Molekylformel | C6 H14 Cl2 N2 Pt |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Platinum, dichloro[(1R,2R)-1,2-cyclohexanediamine-κN1,κN2]-, (SP-4-2)-, Platinum, dichloro(1,2-cyclohexanediamine-N,N')-, [SP-4-2-(1R-trans)]-, Platinum, dichloro[(1R,2R)-1,2-cyclohexanediamine-κN,κN']-, (SP-4-2)- (9CI), (SP-4-2)-Dichloro[(1R,2R)-1,2-cyclohexanediamine-κN1,κN2]platinum, 1,2-Cyclohexanediamine, platinum complex, (1R-trans)-, 1,2-Diamminecyclohexane-dichloroplatinum(II), Dichloro((1R,2R)-trans-diaminocyclohexane)platinum(II), Dichloro((R,R)-1,2-diaminocyclohexane)platinum, Dichloro(1R,2R-1,2-diaminocyclohexane)platinum, Dichloro(1R,2R-cyclohexanediammine)platinum(II), Dichloro(trans-R,R-1,2-diaminocyclohexane)platinum, Dichloro(trans-l-1,2-cyclohexanediamine)platinum(II), Dichloro[(1R,2R)-1,2-cyclohexanediamine]platinum, Dichloro[(R,R)-1,2-cyclohexanediamine]platinum, Dichloro[trans-(-)-1,2-cyclohexanediamine]platinum(II), NSC 265460, Platinum, dichloro(1,2-cyclohexanediamine-κN,κN')-, [SP-4-2-[1R-(trans)]]-, cis-Dichlorobis((1R,2R)-cyclohexanediamine)platinum, [SP-4-2-(1R-trans)]-(1,2-Cyclohexanediamine-N,N') Dichloridoplatinum(II), Platinum, dichloro[(1R,2R)-1,2-cyclohexanediamine-kappaN1,kappaN2]-, (SP-4-2)-, Platinum, dichloro[(1R,2R)-1,2-cyclohexanediamine-kappaN,kappaN']-, (SP-4-2)- (9CI), (SP-4-2)-Dichloro[(1R,2R)-1,2-cyclohexanediamine-kappaN1,kappaN2]platinum |
| InChI formel | InChI=1S/C6H14N2.2ClH.Pt/c7-5-3-1-2-4-6(5)8;;;/h5-6H,1-4,7-8H2;2*1H;/q;;;+2/p-2/t5-,6-;;;/m1.../s1 |
| LEDER | [Cl-][Pt+2]1([Cl-])[NH2][C@@H]2CCCC[C@H]2[NH2]1 |
| IUPAC-namn | cyclohexane-1,2-diamine;dichloroplatinum |
| Molekylvikt (g/mol) | 380.17 |
| Formel vikt | 379.0182 |