Läs mer
[SP-4-2-(1R-trans)]-(1,2-Cyclohexanediamine-κN,κN') Diiodoplatinum, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (SP-4-2-(1R-trans))-(1,2-cyclohexanediamine-N,N') diiodidoplatinum(II) |
| CAS | 66845-32-7 |
| Molekylformel | C6 H14 I2 N2 Pt |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | (SP-4-2)-[(1R,2R)-1,2-Cyclohexanediamine-κN,κN']diiodoplatinum, (1R-trans)-1,2-Cyclohexanediamine Platinum Complex, (trans-1R,2R-1,2-Diaminocyclohexane)diiodoplatinum, (trans-R,R-1,2-Diaminocyclohexane)diiodoplatinum, (trans-R,R-Cyclohexane-1,2-diamine)diiodoplatinum, Diiodo(trans-l-1,2-cyclohexanediamine)platinum, NSC 290127, [SP-4-2-(1R-trans)]-(1,2-cyclohexanediamine-N,N')diiodoplatinum, USP Oxaliplatin Related Compound |
| InChI formel | InChI=1S/C6H14N2.2HI.Pt/c7-5-3-1-2-4-6(5)8;;;/h5-6H,1-4,7-8H2;2*1H;/q;;;+2/p-2/t5-,6-;;;/m1.../s1 |
| LEDER | [I-][Pt+2]1([I-])[NH2][C@@H]2CCCC[C@H]2[NH2]1 |
| IUPAC-namn | (2-azanidylcyclohexyl)azanide;diiodoplatinum(2+) |
| Molekylvikt (g/mol) | 563.08 |
| Formel vikt | 562.8894 |