missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(SP-4-2)-[(1S,2S)-1,2-Cyclohexanediamine-κN1,κN2][sulfato(2-)-κO,κO']platinum, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (SP-4-2)-[(1S,2S)-1,2-Cyclohexanediamine-kN1,kN2][sulfato(2-)-kO,kO']platinum |
| CAS | 66900-71-8 |
| Molekylformel | C6 H14 N2 O4 Pt S |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | (1S-trans)-1,2-Cyclohexanediamine Platinum Complex, Platinum Complex Sulfuric Acid, NSC 289543 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H14N2.H2O4S.Pt/c7-5-3-1-2-4-6(5)8;1-5(2,3)4;/h5-6H,1-4,7-8H2;(H2,1,2,3,4);/q;;+2/p-2/t5-,6-;;/m0../s1 |
| LEDER | O=S1(=O)[O-][Pt+2]2([NH2][C@H]3CCCC[C@@H]3[NH2]2)[O-]1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 405.329 |
| Formel vikt | 405.032 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?