Läs mer
SP-420, MedChemExpress
Beskrivning
SP-420 is a desferrithiocin analogue with iron-clearing efficiency with ICE value of 26.7
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | SP-420 |
| CAS | 911714-45-9 |
| Färg | Earth Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C16H21NO6S |
| Kvantitet | 10 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 38 mg/mL (106.92 mM) |
| LEDER | O=C([C@]1(C)N=C(C2=CC=C(OCCOCCOC)C=C2O)SC1)O |
| Molekylvikt (g/mol) | 355.41 |
| Formel vikt | 355.41 |
| Visa mer |