Läs mer
Tocris Bioscience™ SP 600125
GREENER_CHOICE
Produktkod. 18095862
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18095862 10 mg
18095572 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27950” för att få ditt kampanjpris
Produktkod. 18095862 Leverantör Tocris Bioscience™ Leverantörsnummer 1496/10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1735.00 SEK
    1641.15 SEK / 10mg
    Save 93.85 SEK
    5% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-09-2026
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27950” för att få ditt kampanjpris
Selective JNK inhibitor
SP 600125 is a selective JNK inhibitor. Competitively and reversibly inhibits JNK1, 2 and 3 (IC50 = 40 - 90 nM) with negligible activity at ERK2, p38β and a range of enzymes. Active in vivo. Exhibits reduced selectivity over other protein kinases under certain conditions. SP 600125 protects renal tubular epithelial cells from ischemia/reperfusion-induced apoptosis. Promotes chondrogenesis of bone mesenchymal stem cells by inhibition of TNF-α-induced inflammation. Adipogenesis from MSCs is also promoted by SP 600125. Essential component of medium for maintaining stem cells in naive pluripotent state.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 129-56-6
Molekylformel C14H8N2O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material SP 600125
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 220.23
Renhet >98%
Molekylvikt (g/mol) 220.231