Läs mer
Heidolph™ SP Snabba enkanaliga pumphuvuden
Produktkod. 10130791 Handla allt Heidolph Instruments Produkter
Change view
Slangstorlek:
1,6 mm (väggtjocklek)
2,5 mm (väggtjocklek)
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Slangstorlek Förpackningsstorlek
10130791 1,6 mm (väggtjocklek) Varje
10439882 2,5 mm (väggtjocklek) Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10130791 Leverantör Heidolph™ Leverantörsnummer 5271110000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6840.00 SEK
    5389.37 SEK / Paket med 1
    Save 1450.63 SEK
    21% Av
Beräknad leverans: 10-12-2026
Snabba och bekväma rörbyten
  • Låg pulsering på grund av 5 rullsystem
  • Pumphuvudet har kullager
  • Rullar av rostfritt stål
  • Beroende på drivning och slang varierar flödeshastigheten från 0,38 till 3436 ml/min.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Flödeshastighet 0,38 till 3436 ml/min.
För användning med Enkelkanalspumpar
Slangstorlek 1,6 mm (väggtjocklek)
Typ Pumphuvud