Beskrivning
- Låg pulsering på grund av 5 rullsystem
- Pumphuvudet har kullager
- Rullar av rostfritt stål
- Beroende på drivning och slang varierar flödeshastigheten från 0,38 till 3436 ml/min.
Specifikationer
Specifikationer
| Flödeshastighet | 0,38 till 3436 ml/min. |
| För användning med | Enkelkanalspumpar |
| Slangstorlek | 2,5 mm (väggtjocklek) |
| Typ | Pumphuvud |