Läs mer
IKA™ SP-Rack
Produktkod. 17503646 Handla allt IKA Produkter
Change view
För användning med (applikation):
Hängande förvaring för torkning
Produktkod. För användning med (applikation)
17503646 Hängande förvaring för torkning
1 options
Produktkod. 17503646 Leverantör IKA™ Leverantörsnummer 0020104809
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    897.46 SEK
    817.90 SEK / Paket med 1
    Save 79.56 SEK
    8% Av
I lager
SP-Rack för ROTAVISC spindlar ger tillräckligt med utrymme för en mängd olika spindlar för att hänga förvaring nära enheten eller för torkning.
  • Det rostfria stället (AISI 304/1.4301)
  • För ROTAVISC
  • Erbjuder tillräckligt med utrymme för en mängd olika spindlar för att hänga förvaring nära enheten eller för torkning.
  • Mått (B x H x D): 290 x 160 x 80 mm
  • Vikt: 0,633 kg
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material Rostfritt stål 1.4301
För användning med (applikation) Hängande förvaring för torkning