Läs mer
Wilmad-LabGlass™ SP Scienceware™ 10 mm OD NMR-rör med hög genomströmning
Produktkod. 15368658
Change view
Längd (metrisk):
17,8 cm
Produktkod. Längd (metrisk)
15368658 17,8 cm
1 options
Obs: För NMR-experiment som involverar kylning, uppvärmning, biologiskt prov, multidimensionell, multi-nuclei eller DNP-tekniker, se Wilmad Precisions-NMR-rör.
Produktkod. 15368658 Leverantör Wilmad-LabGlass™ Leverantörsnummer 660000081
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5610.00 SEK
    5159.73 SEK / Paket med 100
    Save 450.27 SEK
    8% Av
Beräknad leverans: 25-02-2027
Obs: För NMR-experiment som involverar kylning, uppvärmning, biologiskt prov, multidimensionell, multi-nuclei eller DNP-tekniker, se Wilmad Precisions-NMR-rör.
Designad för rutinmässig användning med småmolekylära (MW <500) prover, Wilmad-LabGlass 10 mm OD High-Throughput NMR-rör är idealiska för användning i de flesta låg- till mittfälts-NMR-spektrometrar (upp till 600 MHz).
  • Tillverkad av borosilikatglas som möter ASTM Typ 1 klass B-standard och erkänd som N51A
  • Detta glas kan innehålla Fe2O3 som är paramagnetiskt och kan påverka shimskvaliteten vid högt fält
  • Garanterad spektral upplösning för prover av små
  • Genomsnittlig camber på 60 mikron
  • Idealisk för MRI-avbildningstillämpningar
  • Blå engångs NMR-kapslar ingår; andra färger finns separat
  • 100 % inspekterad för ytdefekter och fysisk dimension för att säkerställa framgången för dina experiment
Specifikationer
Camber (metrisk) 60μ m
För användning med (utrustning) Låg- till mittfälts-NMR-spektrometrar (upp till 600 MHz)
Längd (metrisk) 17,8 cm
Material Borsilikatglas
Produkttyp NMR-rör med hög genomströmning
Färg Klart
Diameter (metrisk) Yttre 9,±944 0,025 mm
För användning med (applikation) Prover av små
Inkluderar Blåa engångs NMR-kåpor
Längd (engelska) 7 tum
Tjocklek (engelska) Vägg 0,02 tum.
Tjocklek (metrisk) vägg 0.60 mm
Kvantitet 100
Modell WG-4000-7