Läs mer
Bel-Art™ SP Scienceware™ Plaströrsskärare och utbytesblad
Produktkod. 10476834 Handla allt SP Scienceware Produkter
Produkttyp:
Ersättningsblad
Produktkod. 10476834
Brand: Bel-Art™ H210110000
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Bärbar skärare i fickstorlek skär flexibla slangar från 1,6 mm till 19 mm (1/16 till 3/4 tum) ytterdiameter
  • Ersättningsblad av härdat stål för användning med Bel-Art &handel; Rörskärare i fickstorlek 22-088-245
  • Gör rena, raka snitt
Specifikationer
Material Stål
Total längd (engelska) 3 tum
Total längd (metrisk) 76.2 mm
För användning med Rörskärare
Produkttyp Ersättningsblad
Rekommenderas inte för latexslangar.