Läs mer
Bel-Art™ SP Scienceware™ Plaströrsskärare och utbytesblad
Handla allt SP Scienceware Produkter
Produkttyp:
Ersättningsblad
Beskrivning
- Ersättningsblad av härdat stål för användning med Bel-Art &handel; Rörskärare i fickstorlek 22-088-245
- Gör rena, raka snitt
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Stål |
| Total längd (engelska) | 3 tum |
| Total längd (metrisk) | 76.2 mm |
| För användning med | Rörskärare |
| Produkttyp | Ersättningsblad |
Rekommenderas inte för latexslangar.