Läs mer
Wilmad-LabGlass™ SP Scienceware™ 5 mm OD Mediumväggigt precisions-NMR-rör
Produktkod. 15388948
Change view
Längd (metrisk):
178 mm
203,2 mm
228,6 mm
Modell:
503-PS-8-5
504-PP-7-5
504-PP-8-5
504-PP-9-5
524-PP-7-5
524-PP-8-5
524-PP-9-5
Fältstyrka:
100 MHz
300 MHz
400 MHz
Diameter (metrisk) Yttre:
4,±9635 0,0068 mm
4,±9635 0,0070 mm
4,±9635 0,0071 mm
4,9635±0,0066 mm
4,9635±0,0069 mm
4,9635±0,0072 mm
4,9635±0,0073 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Modell Fältstyrka Diameter (metrisk) Yttre Förpackningsstorlek
15388948 178 mm 524-PP-7-5 400 MHz 4,±9635 0,0071 mm -
15308788 203,2 mm 503-PS-8-5 100 MHz 4,9635±0,0066 mm Paket med 5
15358848 178 mm 504-PP-7-5 300 MHz 4,±9635 0,0068 mm -
15368848 203,2 mm 504-PP-8-5 300 MHz 4,9635±0,0069 mm Paket med 5
15378848 228,6 mm 504-PP-9-5 300 MHz 4,±9635 0,0070 mm -
15398948 203,2 mm 524-PP-8-5 400 MHz 4,9635±0,0072 mm Paket med 5
15308958 228,6 mm 524-PP-9-5 400 MHz 4,9635±0,0073 mm Paket med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Kapsyler rekommenderas inte för användning med prover lösta i kloroform-d eller aceton-d6.
Produktkod. 15388948 Leverantör Wilmad-LabGlass™ Leverantörsnummer 664020575
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1785.00 SEK
    1605.85 SEK / Paket med 5
    Save 179.15 SEK
    10% Av
Beräknad leverans: 15-12-2026
Kapsyler rekommenderas inte för användning med prover lösta i kloroform-d eller aceton-d6.
Innehåller
Tub och engångslock
För att maximera SNR har Precision NMR-rör minimala paramagnetiska föroreningar som skulle påverka shimsning. Snäv ID- och OD-tolerans så liten som 0,0065 mm rymmer Wilmad skär
Tillverkad i en toppmodern ISO anläggning 9001:2008 USA med en unik precisionskrympning och slipningsprocess för att forma den inre ytan med maximal fyllningsfaktor.
  • Den inre ytan är motståndskraftig mot stark syra och bas vid omgivningstemperatur
  • Kan användas säkert vid temperaturer upp till 230 °C och inom ett temperatursteg på 120 °C
  • Klassad som hydrolytisk klass 1
  • Tillverkat av borosilikatglas som uppfyller kraven för Typ 1 klass A-glas från ASTM E438
  • 100% inspektion med flera NIST spårbara mätare och optiska ytdefektkontroller
Specifikationer
Camber (metrisk) 51μ m
Koncentricitet (metrisk) 76μ m
Längd (metrisk) 178 mm
Material Borsilikatglas
Diameter (metrisk) Yttre 4,±9635 0,0071 mm
Diameter (metrisk) Inre 3,±43 0,19 mm
Fältstyrka 400 MHz
Längd (engelska) 7 tum
Tjocklek (metrisk) vägg 0.77 mm
Modell 524-PP-7-5