Läs mer
Wilmad-LabGlass™ SP Scienceware™ 5 mm OD Tunnväggiga ekonomi NMR-rör
Produktkod. 15388978
Change view
Längd (metrisk):
178 mm
203,2 mm
Modell:
WG-1208-7-5
WG-1226-7-5
WG-1226-8-5
WG-1228-7-5
WG-1228-8-5
WG-1235-7-5
WG-1235-8-5
WG-1241-7-5
WG-1241-8-5
Fältstyrka:
200 MHz
300 MHz
400 MHz
500 MHz
600 MHz
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Modell Fältstyrka Förpackningsstorlek
15388978 178 mm WG-1235-7-5 500 MHz -
15388838 178 mm WG-1226-7-5 300 MHz -
15398838 203,2 mm WG-1226-8-5 300 MHz Paket med 5
15308948 178 mm WG-1228-7-5 400 MHz -
15318948 203,2 mm WG-1228-8-5 400 MHz -
15398978 203,2 mm WG-1235-8-5 500 MHz -
15369008 178 mm WG-1241-7-5 600 MHz -
15379008 203,2 mm WG-1241-8-5 600 MHz Paket med 5
15398798 178 mm WG-1208-7-5 200 MHz Paket med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Kapsyler rekommenderas inte för användning med prover lösta i kloroform-d eller aceton-d6.
Produktkod. 15388978 Leverantör Wilmad-LabGlass™ Leverantörsnummer 665009575
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    452.00 SEK
    423.63 SEK / Paket med 5
    Save 28.37 SEK
    6% Av
Beräknad leverans: 05-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kapsyler rekommenderas inte för användning med prover lösta i kloroform-d eller aceton-d6.
Designad för rutinmässig användning i alla NMR-spektrometrar, Wilmad Ekonomi NMR-rör passar garanterat tätt i vilken spinnerturbin som helst och har noll NMR-bakgrund
Tillverkad i en ISO anläggning 9001:2008 USA
  • Bästa överdoseringstolerans i branschen och en 30 % tjockare vägg än någon konkurrents produkt
  • Lutnings- och koncentriskhetsvärden som anges är Total Indicator Reading (TIR)
  • 100 % visuell och fysisk inspektion säkerställer kvalitet, inklusive fysiska mått och ytdefekter
  • Tillverkad av borosilikatglas; uppfyller ASTM E438 Typ 1 Klass B-standarden, erkänd som N51A
  • Kylning/uppvärmning av dessa rör kan leda till brott; för NMR-experiment som involverar kylning, uppvärmning, biologiskt prov, flerdimensionell, flerkärna eller DNP-tekniker, se Wilmad Precision NMR Tubes
Specifikationer
Camber (metrisk) 6μ m
Koncentricitet (metrisk) 6μ m
Längd (metrisk) 178 mm
Material Borsilikatglas
Diameter (metrisk) Yttre 4,±947 0,019 mm
Diameter (metrisk) Inre 4.1 mm
Fältstyrka 500 MHz
Längd (engelska) 7 tum
Tjocklek (metrisk) vägg 0.43 mm
Modell WG-1235-7-5