Läs mer
Wilmad-LabGlass™ SP Scienceware™ 5 mm OD Tunnväggiga ekonomi NMR-rör
Beskrivning
Tillverkad i en ISO anläggning 9001:2008 USA
- Bästa överdoseringstolerans i branschen och en 30 % tjockare vägg än någon konkurrents produkt
- Lutnings- och koncentriskhetsvärden som anges är Total Indicator Reading (TIR)
- 100 % visuell och fysisk inspektion säkerställer kvalitet, inklusive fysiska mått och ytdefekter
- Tillverkad av borosilikatglas; uppfyller ASTM E438 Typ 1 Klass B-standarden, erkänd som N51A
- Kylning/uppvärmning av dessa rör kan leda till brott; för NMR-experiment som involverar kylning, uppvärmning, biologiskt prov, flerdimensionell, flerkärna eller DNP-tekniker, se Wilmad Precision NMR Tubes
Specifikationer
Specifikationer
| Camber (metrisk) | 6μ m |
| Koncentricitet (metrisk) | 6μ m |
| Längd (metrisk) | 203,2 mm |
| Material | Borsilikatglas |
| Diameter (metrisk) Yttre | 4,±947 0,019 mm |
| Diameter (metrisk) Inre | 4.1 mm |
| Fältstyrka | 500 MHz |
| Längd (engelska) | 8 tum |
| Tjocklek (metrisk) vägg | 0.43 mm |
| Modell | WG-1235-8-5 |