Läs mer
Bel-Art™ 96 djupbrunnsplattor
Handla allt SP Scienceware Produkter
Produkttyp:
Deepwell Tallrik
Sterila; 96 djupbrunnsplattor
Beskrivning
- Erbjud arbetsvolymen för odlingsrör och bekvämligheten med ett plattformat med 96 brunnar.
- Kan användas för en mängd olika processer och operationer såsom sekvensering, utfällningar och utspädning.
- Kompatibel med djupfrysning eller provförvaring.
- Idealisk för manuella 8 och 12 flerkanalspipetteringsprocedurer.
- Kompatibel med robotiserade provtagningsprocessorer och automatiserade vätskehanteringssystem.
- Inkluderar Zymark™ , Tecan™ , Hamilton Scientific™ , Rasys™ och Beckman™ .
- Sidolastkragar krävs för sidolastning Beckman Biomek System.
- Plattorna är gjutna av autoklaverbar polypropen.
- Varje brunn på 2 mL har rund botten för enkel provhämtning, alfanumeriskt identifierad.
- Ånga autoklaverbar vid 121 °C (250 °F).
- Mått: 5 x 3,37 x 1,62 tum. H
- En valfri, specialdesignad polypropen (PP), lock med nyckelpassning separerar varje brunn med en tätningsring för att minska avdunstning och möjliggör säker och stabil stapling av plattor.
- Skyddarna är nyckelade för att passa endast på ett sätt.
Beställningsinfo
Individuellt förpackad och tillgänglig steril eller icke-steril
Specifikationer
Specifikationer
| Streckkod | Ingen streckkod |
| Formatera | 96 brunnar |
| Array | 8 x 12 |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Färg | Naturlig |
| Produkttyp | Deepwell Tallrik |
| Material | Polypropen |
| Volym (metrisk) Tja | 2 mL |
| Antal Wells | 96 |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Visa mer |