Beskrivning
- Can be installed without disconnecting tubing or interrupting operation
- Accepts flexible tubing up to 14mm (1/2 in.) O.D.
- Molded of autoclavable acetal plastic
- Resistant to acids, alkalis and organic solvents
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoclavable |
| Kvantitet | 3 |
| Typ | Screw Style Tubing Clamp |
| Material | Acetal Plastic |
| För användning med (utrustning) | Fits Tubing O.D. 0.5 in. (1.27cm) in. |
| Längd (engelska) | 2.31 in. |
| Längd (engelska) Öppning | 0 to 0.5 in. |
| Längd (metrisk) | 5.867 cm |
| Längd (metrisk) öppning | 0 to 1.27 cm |
| Färg | Vitt |
| Visa mer |