Läs mer
Bel-Art™ SP Scienceware™ Büchner-trattar
Beskrivning
Lätt, men inte topptung.
- Tvådelad tratt för enklare rengöring
- Perforerad filterplatta
- Ånga autoklaverbar vid 121 °C (250 °F)
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) Överst | Topp ID: 9,4 cm |
| Kapacitet (metrisk) | 315 ml |
| Material | Polypropen |
| Höjd (metrisk) | 17,8 cm |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Diameterfilter (metriskt). | 90 mm |
| Inkluderar | Gjuten i perforerad PP-filterplatta |
| Längd (metrisk) skaft | 7,62 cm |
| Kvantitet | Varje |
| Produkttyp | Buchner tratt |